4-Chloro-3-nitrotoluène 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 89-60-1
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5580
Melting Point: ca 7°
Boiling Point: 260-262°
Beilstein Reference: 511055
UN No.: 2433
MDL No.: MFCD00007085
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Point d'ébullition: 260…262 °C Point de fusion: ∼7 °C Densité: 1,295 Point éclair: 129 °C (264 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007085 Numéro CAS: 89-60-1 EINECS: 201-922-8 UN: 2433 ADR: 6.1,III |