Imprimer
2-Chloro-4-nitrotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23542.14 B23542.22
B23542.14EA 40.8 EUR
B23542.14 B23542.22
2-Chloro-4-nitrotoluène ≥98%
2-Chloro-4-nitrotoluène
Purity: 98% CAS No.: 121-86-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 260° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007210
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007210
Numéro CAS: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN: 3457
ADR: 6.1,III