α-Chloro-3-nitrotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 619-23-8
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point:
Formule:
C₇H₆ClNO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00007272 Numéro CAS: 619-23-8 |