4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄ClF₃ Point d'ébullition: 136…138 °C (760 mmHg) Point de fusion: –36 °C Densité: 1,35 g/cm³ Point éclair: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000627 Numéro CAS: 98-56-6 EINECS: 202-681-1 UN: 2234 ADR: 3,III Indice Merck: 13,02145 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | copper |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |