2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Chlorobenzotrifluorure
Purity: 99%
CAS No.: 88-16-4
Molecular Formula: C7H4ClF3
Formula Weight: 180.56
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -6°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 510993
UN No.: 2234
MDL No.: MFCD00000561
Formule:
C₇H₄ClF₃ Poids moléculaire: 180.56 g/mol Point d'ébullition: 151…153 °C Point de fusion: –6 °C Densité: 1.369 Point éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000561 Numéro CAS: 88-16-4 EINECS: 201-805-1 UN: 2234 ADR: 3 III |