α-Chloro-m-fluorotoluène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α-Chloro-3-fluorotoluène
Purity: 97%
CAS No.: 456-42-8
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Pungent
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 742265
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000904
Formule:
C₇H₆ClF Poids moléculaire: 144.58 g/mol Point d'ébullition: 176…177 °C Densité: 1.213 Point éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000904 Numéro CAS: 456-42-8 EINECS: 207-264-8 UN: 2920 ADR: 8 II |