α-Chloro-o-fluorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Chlorométhyl)-2-fluorobenzène, α-Chloro-2-fluorotoluène, Fluoro-2-benzyle chlorure
Purity: 98+%
CAS No.: 345-35-7
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5154
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 471699
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000892
Formule:
C₇H₆ClF Poids moléculaire: 144.58 g/mol Point d'ébullition: 175 °C Densité: 1.216 Point éclair: 57 °C (134 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000892 Numéro CAS: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 UN: 2920 ADR: 8 II |