(4-Chlorophényl)acétone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Chlorophenylacetone
Formule:
C₉H₉ClO Point d'ébullition: 132 °C (12 mmHg) Densité: 1,151 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00045214 Numéro CAS: 5586-88-9 EINECS: 226-986-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |