Imprimer
α,α,α,4-Tétrachlorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chlorobenzotrichloride, 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene
B23446.14 B23446.22
B23446.14EA 28.5 EUR
B23446.14 B23446.22
α,α,α,4-Tétrachlorotoluène ≥98%
α,α,α,4-Tétrachlorotoluène
Purity: 98+% CAS No.: 5216-25-1 Molecular Formula: C7H4Cl4 Formula Weight: 229.92 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5730 Melting Point: 5-6° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1866549 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000790
Formule: C₇H₄Cl₄
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1,495
Point éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000790
Numéro CAS: 5216-25-1
EINECS: 226-009-1
UN: 1760
ADR: 8,III