Imprimer
α,3,4-Trichlorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 3,4-dichlorobenzyle, 1,2-Dichloro-4-(chlorométhyl)benzène
A17672.14 A17672.18 A17672.22 A17672.30
A17672.14EA 45.2 EUR
A17672.14 A17672.18 A17672.22 A17672.30
α,3,4-Trichlorotoluène ≥98%
α,3,4-Trichlorotoluène
Purity: 98% CAS No.: 102-47-6 Molecular Formula: C7H5Cl3 Formula Weight: 195.48 Flash Point: 155°(311°F) Refractive Index: 1.5766 Odour: Pungent Melting Point: -3° Boiling Point: 99-101°/2mm Beilstein Reference: 386644 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000906
Formule: C₇H₅Cl₃
Poids moléculaire: 195.47 g/mol
Point d'ébullition: 99…101 °C (2 mmHg)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.416
Point éclair: 155 °C (311 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000906
Numéro CAS: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
UN: 3265
ADR: 8 II