α,3,4-Trichlorotoluène 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 3,4-dichlorobenzyle, 1,2-Dichloro-4-(chlorométhyl)benzène
Formule:
C₇H₅Cl₃ Poids moléculaire: 195.47 g/mol Point d'ébullition: 122…124 °C (14 mmHg) Point de fusion: –3 °C Densité: 1.41 g/cm³ Point éclair: 155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000906 Numéro CAS: 102-47-6 EINECS: 203-033-0 UN: 3265 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |