Imprimer
α,2,4-Trichlorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11435.18 A11435.0B A11435.36
A11435.18EA 44.2 EUR
A11435.18 A11435.0B A11435.36
α,2,4-Trichlorotoluène ≥98%
α,2,4-Trichlorotoluène
Purity: 98% CAS No.: 94-99-5 Molecular Formula: C7H5Cl3 Formula Weight: 195.48 Flash Point: 190°(374°F) Refractive Index: 1.5760 Odour: Pungent Melting Point: -3° Boiling Point: 248° Beilstein Reference: 387220 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000895
Formule: C₇H₅Cl₃
Point d'ébullition: 248 °C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,408
Point éclair: 190 °C (374 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000895
Numéro CAS: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,II