3,4-Dichlorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,2-Dichloro-4-methylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 95-75-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5470
Melting Point: ca -15°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1931687
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000556
Formule:
C₇H₆Cl₂ Point d'ébullition: 200…202 °C Point de fusion: ∼–15 °C Densité: 1,251 Point éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000556 Numéro CAS: 95-75-0 EINECS: 202-447-9 UN: 3082 ADR: 9,III |