Benzotrichlorure 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de benzényle
Formule:
C₇H₅Cl₃ Point d'ébullition: 220,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –7,5 °C Densité: 1,38 g/cm³ Point éclair: 97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000786 Numéro CAS: 98-07-7 EINECS: 202-634-5 UN: 2226 ADR: 8,II Indice Merck: 13,01110 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.5 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤0.2 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0.05 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤2 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Beryllium (Be) | ≤0.02 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.02 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.2 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.05 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.01 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.02 ppm |
Lithium (Li) | ≤0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.01 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Potassium (K) | ≤0.1 ppm |
Silver (Ag) | ≤0.02 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
KMnO4-reducing substance | ≤0.0002 % (as SO2) |