2-Phénylpropène stabilisé pour la synthèse
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Stabilisation:
stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₉H₁₀ Point d'ébullition: 165,4 °C (1013 hPa) Point de fusion: –23 °C Densité: 0,9108 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008859 Numéro CAS: 98-83-9 EINECS: 202-705-0 UN: 2303 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 167 g/l (48 °C) |
Molar Mass | 99.17 g/mol |
Boiling Point | 105 - 108 °C |
Vapor Pressure | 41 hPa (20 °C) |
Flash Point | 3 °C |
Refractive Index | 1.4378 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.1 - 9.9 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 205 °C |