n-Hexane 97, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
For preparative HPLC
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Poids moléculaire: 86.18 g/mol Point d'ébullition: 69 Point de fusion: –94,3 °C Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –22 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II REACH: 01-2119480412-44 Indice Merck: 13,04712 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 97.0 % |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 50 ppm |