(4-Chlorobutyl)benzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 4830-93-7
Molecular Formula: C6H5(CH2)4Cl
Formula Weight: 168.67
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 125-128°/20mm
Beilstein Reference: 2042123
MDL No.: MFCD00037117
Formule:
(C₆H₅)(CH₂)₄Cl Point d'ébullition: 125…128 °C (20 mmHg) Densité: 1,026 Point éclair: 104 °C (219 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037117 Numéro CAS: 4830-93-7 EINECS: 225-408-8 |