Imprimer
1-Chloro-2-phényléthane ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Phenylethyl chloride, (2-Chloroethyl)benzene, 2-(Chloroethyl)benzene
L04891.09 L04891.22 L04891.36
L04891.09EA 29.8 EUR
L04891.09 L04891.22 L04891.36
1-Chloro-2-phényléthane ≥99%
1-Chloro-2-phényléthane
Purity: 99% CAS No.: 622-24-2 Molecular Formula: C6H5(CH2)2Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5300 Melting Point: -60° Boiling Point: 82-84°/16mm Beilstein Reference: 385969 MDL No.: MFCD00000977
Formule: ClCH₂CH₂C₆H₅
Poids moléculaire: 140.61 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.070
Point éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000977
Numéro CAS: 622-24-2
EINECS: 210-725-6