Acide 2-hydroxy-p-toluique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 2-hydroxy-4-méthylbenzoïque, Acide 4-méthylsalicylíque
Purity: 99%
CAS No.: 50-85-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 2208140
Merck Reference: 14,2580
MDL No.: MFCD00002454
Formule:
C₈H₈O₃ Poids moléculaire: 152.15 g/mol Point de fusion: 176…180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002454 Numéro CAS: 50-85-1 EINECS: 200-068-3 |