Imprimer
Acide 2-hydroxy-p-toluique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-hydroxy-4-méthylbenzoïque, Acide 4-méthylsalicylíque
223540250 223541000
ACRO223540250EA 63.6 EUR
ACRO223540250 ACRO223541000
Acide 2-hydroxy-p-toluique 98%
Acide 2-hydroxy-p-toluique
Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point de fusion: 175…179 °C
Numéro MDL: MFCD00002454
Numéro CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 179 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %