Acide 2-hydroxy-m-toluique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
Formule:
C₈H₈O₃ Poids moléculaire: 152.15 g/mol Point d'ébullition: 293 Point de fusion: 164…167 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002448 Numéro CAS: 83-40-9 EINECS: 201-473-8 Indice Merck: 13,02609 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white to light pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 163 to 167 °C |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |