Imprimer
Acide 3-nitro-p-toluique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 4-méthyl-3-nitrobenzoïque
165990250 165991000 165995000
ACRO165990250EA 35 EUR
ACRO165990250 ACRO165991000 ACRO165995000
Acide 3-nitro-p-toluique 99%
Acide 3-nitro-p-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 187…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007174
Numéro CAS: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %