Imprimer
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC préparative
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthylcarbinol, IPA, Alcool isopropylique, Isopropanol
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
84531.550EA 0 EUR
84531.550 84531.460 84531.950
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC préparative
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Indice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,8 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l'évaporation Max. 5 ppm
Eau Max. 0,1 %