Imprimer
Acide 5-nitro-o-toluique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11862.06 L11862.14
L11862.06EA 116 EUR
L11862.06 L11862.14
Acide 5-nitro-o-toluique ≥98%
Acide 5-nitro-o-toluique
Purity: 98+% CAS No.: 1975-52-6 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 176-181° Beilstein Reference: 2451300
Formule: C₈H₇NO₄
Point de fusion: 176…181 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007371
Numéro CAS: 1975-52-6
EINECS: 217-829-0