Imprimer
Acide 4-amino-m-toluique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-3-methylbenzoic acid
B24579.06 B24579.14
B24579.06EA 99 EUR
B24579.06 B24579.14
Acide 4-amino-m-toluique 98%
Acide 4-amino-m-toluique
Purity: 98% CAS No.: 2486-70-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 169-171° Beilstein Reference: 2802615
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007736
Numéro CAS: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9