Imprimer
Acide 3-méthylanthranilique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-3-methylbenzoic acid
103970100 103970500
ACRO103970100EA 114 EUR
ACRO103970100 ACRO103970500
Acide 3-méthylanthranilique 98%
Acide 3-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007745
Numéro CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %