Imprimer
Acide p-toluique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 4-méthylbenzoïque, Acide 4-toluique
139060010 139061000 139062500
ACRO139060010EA 186 EUR
ACRO139060010 ACRO139061000 ACRO139062500
Acide p-toluique 98%
Acide p-toluique
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 274…275 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 179…182 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002565
Numéro CAS: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Indice Merck: 12,09673
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)