Acide o-toluique 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 2-méthylbenzoïque, Acide 2-toluique
Formule:
C₈H₈O₂ Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa) Point de fusion: 103…105 °C Densité: 1,2555 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002477 Numéro CAS: 118-90-1 EINECS: 204-284-9 Indice Merck: 12,09673 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 106 °C |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |