Imprimer
Acétophénone pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00028.0100 8.00028.1000 8.00028.9026
8.00028.0100EA 26.4 EUR
8.00028.0100 8.00028.1000 8.00028.9026
Acétophénone pour la synthèse
Acétophénone
Formule: C₈H₈O
Point d'ébullition: 201,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008724
Numéro CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Indice Merck: 13,00074
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5.5 g/l (20°C)
Melting Point 20 °C
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 82 °C
Refractive Index 1.5339 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 5.2 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 570°C
Synonyms Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP
Hill Formula C8H8O
Chemical Formula CH3COC6H5