Imprimer
Acétophénone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
A12727.AP A12727.0F A12727.0D
A12727.APEA 38.6 EUR
A12727.AP A12727.0F A12727.0D
Acétophénone ≥99%
Acétophénone
Purity: 99% CAS No.: 98-86-2 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5325 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 201-203° Merck Reference: 14,73 MDL No.: MFCD00008724
Formule: C₈H₈O
Point d'ébullition: 201…203 °C
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1,030
Point éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008724
Numéro CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Indice Merck: 14,73