Acétophénone 98%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
Formule:
C₈H₈O Point d'ébullition: 202 °C (760 mmHg) Point de fusion: 19,6 °C Densité: 1,028 g/cm³ Point éclair: 77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008724 Numéro CAS: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 ADR: 9, Indice Merck: 13,00074 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Visual transition interval | from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet) |
BSC Certification | Passes |