Imprimer
Isobutyrophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24628.14 B24628.22
B24628.14EA 46.2 EUR
B24628.14 B24628.22
Isobutyrophénone ≥97%
Isobutyrophénone
Purity: 97% CAS No.: 611-70-1 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 84°(184°F) Refractive Index: 1.5170 Melting Point: 1° Boiling Point: 217° MDL No.: MFCD00008917
Formule: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: 1 °C
Densité: 0,988
Point éclair: 84 °C (184 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008917
Numéro CAS: 611-70-1
EINECS: 210-275-0