Imprimer
Valérophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
140800250 140801000 140800050 140805000
ACRO140800250EA 62.4 EUR
ACRO140800250 ACRO140801000 ACRO140800050 ACRO140805000
Valérophénone 98%
Valérophénone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 105…107 °C (5 mmHg)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0,98 g/cm³
Point éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009480
Numéro CAS: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %