Imprimer
1-Phényl-1-octanone 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
279360250 279360050 279361000
ACRO279360250EA 269 EUR
ACRO279360250 ACRO279360050 ACRO279361000
1-Phényl-1-octanone 99+%
1-Phényl-1-octanone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃
Point d'ébullition: 285…290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 21,5…23.5 °C
Densité: 0,93 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003554
Numéro CAS: 1674-37-9
EINECS: 216-817-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd0f209a607b8cbbf9da6901aa068a648d8d286&vid=aaab188f5f60b7daeb700e46748ab2e0885cb4ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5024 to 1.5054 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %