Imprimer
Butyrophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Phényl-1-butanone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41778.0025 8.41778.0250
8.41778.0025EA 43.1 EUR
8.41778.0025 8.41778.0250
Butyrophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Butyrophénone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009397
Numéro CAS: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 148.2 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 88 °C
Density 0.988 g/cm3
Hill Formula C10H12O