Imprimer
Butyrophénone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Phényl-1-butanone
A11345.14 A11345.18 A11345.30
A11345.14EA 41.6 EUR
A11345.14 A11345.18 A11345.30
Butyrophénone ≥99%
Butyrophénone
Purity: 99% CAS No.: 495-40-9 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5195 Odour: Characteristic Melting Point: 11-13° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 508305 MDL No.: MFCD00009397
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Point d'ébullition: 222 °C
Point de fusion: 11…13 °C
Densité: 1,021
Point éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009397
Numéro CAS: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM