Imprimer
Butyrophénone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Phényl-1-butanone
154411000 154415000
ACRO154411000EA 98 EUR
ACRO154411000 ACRO154415000
Butyrophénone 99%
Butyrophénone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Point d'ébullition: 228…230 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 11…13 °C
Densité: 0,988 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009397
Numéro CAS: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5185 to 1.5205 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure