4-tert-Butylbenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4210-32-6
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₃N Point d'ébullition: 258 °C Densité: 0,940 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075840 Numéro CAS: 4210-32-6 EINECS: 224-137-2 |