4-Isopropylbenzaldéhyde tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 90%
CAS No.: 122-03-2
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 234-235°
Beilstein Reference: 636547
Merck Reference: 14,2621
MDL No.: MFCD00006953
Formule:
C₁₀H₁₂O Point d'ébullition: 234…235 °C Densité: 0,979 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006953 Numéro CAS: 122-03-2 EINECS: 204-516-9 Indice Merck: 14,2621 |