Imprimer
2-Tolualdéhyde ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
Stabilisation: Stabilisé avec hydroquinone
A10172.14 A10172.22
A10172.14EA 52.6 EUR
A10172.14 A10172.22
2-Tolualdéhyde ≥98% stabilisé
2-Tolualdéhyde
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 529-20-4 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5470 Odour: Almond-like Melting Point: -35° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 605841 Merck Reference: 14,9527 MDL No.: MFCD00003338
Formule: C₈H₈O
Poids moléculaire: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.037
Point éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003338
Numéro CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Indice Merck: 14,9527