Imprimer
4-Bromo-2-nitrotoluène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12951.06 A12951.22
A12951.06EA 55.3 EUR
A12951.06 A12951.22
4-Bromo-2-nitrotoluène ≥99%
4-Bromo-2-nitrotoluène
Purity: 99% CAS No.: 60956-26-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 130°/12mm Beilstein Reference: 2328190 MDL No.: MFCD00041243
Formule: C₇H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 45…48 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041243
Numéro CAS: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3