2-Bromo-4-nitrotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 7745-93-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1941232
Formule:
C₇H₆BrNO₂ Poids moléculaire: 216.03 g/mol Point d'ébullition: 175 °C (38 mmHg) Point de fusion: 74…78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007195 Numéro CAS: 7745-93-9 EINECS: 231-809-9 |