Imprimer
α-Bromo-3-nitrotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): m-Nitrobenzyle bromure, 3-Nitrobenzyle bromure, α-Bromo-m-nitrotoluène
A14310.06 A14310.14 A14310.22
A14310.06EA 76 EUR
A14310.06 A14310.14 A14310.22
α-Bromo-3-nitrotoluène ≥98%
α-Bromo-3-nitrotoluène
Purity: 98+% CAS No.: 3958-57-4 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 56-59° Boiling Point: 153-154°/7mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007271
Formule: C₇H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 153…154 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007271
Numéro CAS: 3958-57-4
EINECS: 223-557-3
UN: 3261
ADR: 8 II