α-Bromo-2-nitrotoluène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₆BrNO₂ Point de fusion: 44…48 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007184 Numéro CAS: 3958-60-9 EINECS: 223-558-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 44 to 48 °C |
GC | ≥96.0 % |