Imprimer
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
L10658.03 L10658.06
L10658.03EA 24.3 EUR
L10658.03 L10658.06
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 72678-19-4 Molecular Formula: C7H4Br2F3N Formula Weight: 318.93 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 64-65°/0.1mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00068181
Formule: C₇H₄Br₂F₃N
Point d'ébullition: 64…65 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068181
Numéro CAS: 72678-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III