2-Bromo-5-fluorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 452-63-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1859121
MDL No.: MFCD00017921
Formule:
C₇H₆BrF Poids moléculaire: 189.03 g/mol Point d'ébullition: 169…170 °C Densité: 1.495 Point éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017921 Numéro CAS: 452-63-1 EINECS: 207-203-5 UN: 1993 ADR: 3 III |