Imprimer
Buckets, graduated, stainless steel
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8315 8316 8317 8320 8322 8323 8324 8332 8333 8334 8321
216-1600EA 198 EUR
216-1600 216-1601 216-1602 216-0227 216-0228 216-0229 216-0230 216-0231 216-0232 216-0233 216-1603
Buckets, graduated, stainless steel
Godets
Ces seaux, en acier inoxydable 18/10.
  • Excellente résistance chimique et thermique
  • Construction lourde, très stable
  • Couvercle disponible en option
Avec graduation et anse permettent une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Un œillet d'anse sans joint et la surface lisse garantissent un nettoyage aisé et rapide.