Pompe à solvant à commande manuelle pour prélèvement stérile de solvants et arômes organiques. Toutes les pièces en contact avec le milieu sont en acier inoxydable (1.4301) et PTFE.
- Coude d'écoulement rigide avec robinet en inox/PTFE
- Adapté pour réservoirs avec filetage R 2"
La pompe à main fonctionne selon le principe de la surpression. La balle de pompe permet d‘obtenir une surpression à l‘intérieur du récipient, poussant le liquide vers l‘extérieur. Le lot antistatique Bürkle permet de mettre la pompe à la terre pendant le transvasement de liquides inflammables afin d‘éviter toute décharge électrostatique.
Les deux robinets à bille permettent de fermer hermétiquement la pompe, empêchant ainsi la vapeur de s‘échapper après le transvasement. La pompe à main pour solvants est adaptée aux récipients de 60 litres au max. La pompe à solvant pour bidon en fer blanc est dotée d‘un raccord fileté pour fermetures à soufflet.
Informations de commande: Adaptateur de raccord fileté disponible en option pour réservoirs courants.