4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromobenzotrifluorure
Purity: 99%
CAS No.: 402-43-7
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 2045666
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000398
Formule:
C₇H₄BrF₃ Poids moléculaire: 225.01 g/mol Point d'ébullition: 154…155 °C Densité: 1.630 Point éclair: 60 °C (140 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000398 Numéro CAS: 402-43-7 EINECS: 206-943-6 UN: 1993 ADR: 3 III |