Imprimer
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromobenzotrifluorure
166670050 166670250
ACRO166670050EA 72 EUR
ACRO166670050 ACRO166670250
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
Poids moléculaire: 225.01 g/mol
Point d'ébullition: 154…155 °C (760 mmHg)
Densité: 1.6 g/cm³
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000398
Numéro CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %